Läs mer
Nitrilotriacetatlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7083623 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12932165
Brand: Fisher Chemical A 032 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molekylformel N(CH2COO)33-
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrilotriacetate
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL