Läs mer
Nitrit standardlösning, Chem Lab™
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Spårbarhet till NIST | Reference standards acc. NIST SRM 136f |
| Odör | Odorless |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | Solution contains 1000 µg/ml of NO2- |
| Färg | Färglös |
| pH | ±9 |
| Kokpunkt | 100 C |
| Löslighet | Soluble in water |
| Kvantitet | 500 mL |