Läs mer
Aalborg™ Nitrogen Direct Flow Tube 150mm Reference Scale
Produktkod. p-8490009
Luftflödeshastighet:
500 ml/min.
Produktkod. 11758288
Brand: Aalborg™ FT11206SAVN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aalborg™ Kväve direktflödesrör 150 mm referensskala kompletterar en flödesmätare, som används i vätskesystem för att indikera vätskans flödeshastighet.
  • Direktavläsningsrör är enkla.
  • Mätskalan på vart och ett av dessa rör läser av det faktiska flödet vid standardförhållanden i ett urval av engelska eller metriska enheter.
  • Att erhålla faktiska flödeshastigheter med dessa rör kräver användning av en referensskala flödeskorrelationstabell.
  • Referensskala rör är användbara vid mätning av flödeshastigheter för andra gaser än luft och/eller för icke-standardiserade förhållanden.
Specifikationer
Typ Direktflödesrör för kväve
Bredd (metrisk) 150 mm
Luftflödeshastighet 500 ml/min.