Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Kväve rundbottnade kolvar med NS kran
Produktkod. 10070231
:
Kapacitet (metrisk): 250 ml
Produktkod. 10070231
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 03360449
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kväve rundbottnad kolv (till Schlenk) med NS kran
  • Med konisk slipad led och NS kran
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Beskrivning Kranhål - 2,5 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 1
Hylsled NS 29/32