Läs mer
3M™ No-Touch™ Öronproppar PN-01-004
Handla allt 3M Produkter
:
Färg: Lila
Beskrivning
- Öronproppar är lätta att använda och är formade och redo för omedelbar användning
- Tillverkad av mjukt polyuretanskum för ökad komfort och tryggt skydd
- Ingen nedrullning krävs
- Mjuk men hållbar insättningsskaft underlättar montering och borttagning
- Ljusa färger tilltalar yngre arbetare
- Högdämpande öronproppar, SNR 35dB
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lila |
| Par per paket | 100 par/pack |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 35 dB |
| Med sladd | Med sladd |
| Produkttyp | Öronproppar |
| Material | Polyuretanskum |