Läs mer
NO2-F(N)-NITRITE-lösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7083624 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12992165
Brand: Fisher Chemical A 034 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molekylformel NO2-F(N)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrite
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0.002
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL