Läs mer
Gilson™ Icke-steril Diamond™ Tipack™ Pipetttips
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Beskrivning
- Lätt att plocka upp direkt från ställningen.
- Ställen är helt autoklaverbara och förseglade med en säkerhetsdekal
- Färgkodad för att skilja spetsmodeller åt och indikera kompatibla Gilson™ pipettmodell
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Pipettspets |
| Volym (metrisk) | 1 till 10 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | D10ML |
| Precision | 0 till 0,012 μL |
| Noggrannhet | −0,025 till 0,025 μL |
| Längd (metrisk) | 16cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD |
| För användning med (applikation) | För medicin-, läkemedels- och livsmedelsindustrin, inom olika områden och applikationer som PCR, molekylärbiologi eller cellteknologi |
| Visa mer |