Läs mer
Invitrogen™ RNase-fria mikrofugrör
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1,5 ml
1.5 mL
2 mL
Yttyp:
Graderad
Graderad, lågbindande
Graduated, low-binding
Kvantitet:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Invitrogen mikrocentrifugrör är garanterade RNas- och DNas-fria.
Funktioner inkluderar:
- Märkt med examen för bekvämlighets skull
- Platta lock för enkel märkning
- Positiv tätningsdesign som förhindrar lock från att öppnas i kokande vattenbad
- Autoklavsäker
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 500 Tubes/Pk. |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Dnase Free | RNas-fri, DNas-fri |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Visa mer |