Läs mer
Invitrogen™ RNase-fria mikrofugrör
Produktkod. 10676825
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Yttyp:
Graderad
Graderad, lågbindande
Graduated, low-binding
Kvantitet:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10676825
Brand: Invitrogen™ AM12450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa mikrocentrifugrör är garanterat RNase- och DNas-fria.
Invitrogen mikrocentrifugrör är garanterade RNas- och DNas-fria.
Funktioner inkluderar:
  • Märkt med examen för bekvämlighets skull
  • Platta lock för enkel märkning
  • Positiv tätningsdesign som förhindrar lock från att öppnas i kokande vattenbad
  • Autoklavsäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Material Polypropen
Kvantitet 250 Tubes/Pk.
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje Invitrogen
Frakt skick Rumstemperatur
Dnase Free RNas-fri, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Snap Cap
Graderad Ja
Produkttyp Microfuge Tube (RNase-fri)
Yttyp Graderad, lågbindande