Läs mer
Invitrogen™ Normalt råttserum, eBioscience™
Kvantitet:
100μ L
500μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
500µL
Beskrivning
Normal råttserumkontroll för IHC (F), IHC (P), Flow, Ctrl
Normal råttserumkontroll för IHC (F), IHC (P), Flow, Ctrl
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C |
| Form | Liquid |
| Produkttyp | Råttserum |
| Kvantitet | 500μ L |
| Koncentration | Conc. Not Determined |
| Formulering | Whole serum with no preservative |