Läs mer
Micronova™ NovaClean™ Lab och glasrengöring
Handla allt Micronova Produkter
Volym (engelska):
1 l
1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
Beskrivning
Färdigt att använda, lågjoniskt rengöringsmedel kan appliceras direkt på en mängd olika arbetsytor i renrum inklusive glas, rostfritt stål, epoxiakryl och vinylgardiner.
Lab and glass cleaner är ett lågjoniskt rengöringsmedel, designat för användning på renrumsarbetsplatser, bänkar med laminärt flöde, akryl och målade ytor.
- Klar att använda, renrums tensid
- Filtrerad till 0,1 mikron
- Låga mobila joner
- Låga nivåer av icke-flyktiga rester
- Kan appliceras direkt på en rad olika ytor
- Fungerar bra med glas, rostfritt stål, epoxi, akryl och vinylgardiner
- Idealisk för ledande golv
- Finns i en 1 liter sprayflaska och en 1 gallon refillflaska
- Biologiskt nedbrytbar
- Frisköljning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Filtrerat ytaktivt ämne med låg jonhalt (0,1μ ) |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Vätska |
| Typ av handtag | None |
| pH | 7.1 |
| Produktlinje | NovaClean |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |