Läs mer
Micronova™ NovaClean™ Lab och glasrengöring
Handla allt Micronova Produkter
Volym (engelska):
1 l
1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
Beskrivning
Färdigt att använda, lågjoniskt rengöringsmedel kan appliceras direkt på en mängd olika arbetsytor i renrum inklusive glas, rostfritt stål, epoxiakryl och vinylgardiner.
Lab and glass cleaner is a low-ionic detergent, designed for use on cleanroom work-stations, laminar flow benches, acrylic and painted surfaces.
- Ready to use, cleanroom surfactant
- Filtered to 0.1 microns
- Low mobile ions
- Low non-volatile residue levels
- Can be applied directly to a range of surfaces
- Works well with glass, stainless steel, epoxy, acrylic, and vinyl curtains
- Ideal for conductive flooring
- Available in a 1 quart spray bottle and a 1 gallon refill bottle
- Biodegradable
- Free-rinsing
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Filtered Low Ionic Surfactant (0.1 μ) |
| Färgkodad | No |
| Form | Liquid Spray |
| pH | 7.1 |
| Produktlinje | NovaClean |
| Doft | Unscented |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Utseende | Clear |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Kokpunkt | 99°C (210.2°F) |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Condividi una correzione di contenuto