Läs mer
Micronova™ NovaClean™ Lab och glasrengöring
BIOPHARMA
Produktkod. p-9207000 Handla allt Micronova Produkter
Volym (engelska):
1 l
1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
Produktkod. 11966855
Brand: Micronova™ NC2Q
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Färdigt att använda, lågjoniskt rengöringsmedel kan appliceras direkt på en mängd olika arbetsytor i renrum inklusive glas, rostfritt stål, epoxiakryl och vinylgardiner.
Lab and glass cleaner is a low-ionic detergent, designed for use on cleanroom work-stations, laminar flow benches, acrylic and painted surfaces.
  • Ready to use, cleanroom surfactant
  • Filtered to 0.1 microns
  • Low mobile ions
  • Low non-volatile residue levels
  • Can be applied directly to a range of surfaces
  • Works well with glass, stainless steel, epoxy, acrylic, and vinyl curtains
  • Ideal for conductive flooring
  • Available in a 1 quart spray bottle and a 1 gallon refill bottle
  • Biodegradable
  • Free-rinsing
Specifikationer
Produkttyp Filtered Low Ionic Surfactant (0.1 μ)
Färgkodad No
Form Liquid Spray
pH 7.1
Produktlinje NovaClean
Doft Unscented
Sterilitet Non-sterile
Utseende Clear
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kokpunkt 99°C (210.2°F)
Skötselråd Avoid breathing vapor or mist and provide adequete ventilation when using.
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Analysis
Färg Clear
Behållartyp 1 Quart Spray Bottle
Innehåll och lagring Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight. Store in original container and keep tightly closed and seaqled until ready for use.
Densitet 1.025 g/mL at 25°C
Mått (L x B x H) 3.5 x 3.5 x 10.25 in
Disponibel Reusable
Filtrerade Filtered
Brännbar No
För användning med (applikation) Ready to use filtered cleanroom detergent, no mobile ions, free-rinsing for cleaning glass, stainless steel, acrylic and painted surfaces.
För användning med (utrustning) Mops and Buckets or Wipes and Sponge
Höjd (engelska) 10.25 in.
Höjd (metrisk) 26 cm
Längd (engelska) 3.5 in.
Längd (metrisk) 8.89 cm
Smältpunkt 0°C (32°F)
Förpackning 8 bottles per poly-lined case
Kvantitet 8/Pk.
Motståndskraftig mot The product is chemically stable. Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
Storlek 14 x 7 x 12 in.
Ångtryck 2.3 kPa (17.1 mmHg)
Volym (engelska) 1 l
Volym (metrisk) 0.95 L
Bredd (engelska) 3.5 in.
Bredd (metrisk) 8.89 cm