Läs mer
Micronova™ NovaKnit™ Strängmopp
Produktkod. 13118725 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Polyester
Polyester, Nylon, Polyester
Kapacitet:
12 oz.
12 uns
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 13118725
Brand: Micronova™ MP533112W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
MH or MHC, or QDMH frame with SSU series handle
En bedrägligt robust och absorberande, rörformig stickad strängmopp för rengöring och vätskeupptagning i kontrollerade och kritiska miljöer. Finns med ett urval av slitstarka, återanvändbara tyger.
The Micronova NovaKnit™ String Mops feature unique ribbing and a looped design of the strands that produces a mop that is both low-linting and highly absorbent. Available in either 100% polyester, or 75% polyester 25% nylon blend for applications requiring more absorbency.
  • Robust, tubular knit floor mop
  • For cleaning and liquid pick-up in controlled environments
  • Ribbed strands are low-linting and absorbent
  • Looped design with no exposed edges
  • Solid construction and durable fabric
    • 100% polyester, or 75% polyester 25% nylon blend
  • More absorbent and durable than traditional cleanroom mops
  • For use with the MH-1 Mop Handle or SSU Series Stainless Steel Handle via the QDMH-1 Mop Adapter
  • Holds up to strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
Beställningsinfo
MH-1 MicroMop Handtag -eller- QDMH-1 MicroMop Adapter och handtag i SSU-serien säljs också separat.
Specifikationer
Mått 38.1 x 17.8 cm (15 x 7 in.)
Produkttyp String Mop
Färg White
Kapacitet 12 uns
Längd (engelska) 15 in.
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 38.1 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (engelska) 7 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Disponibel Reusable
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
För användning med (utrustning) MH-1 mop handle or attached to the universal stainless steel handle via the QDMH-1 mop adapter
För användning med (applikation) Floor Cleaning and Sanitization in Cleanrooms and Controlled Environments
Färgkodad No
Material Polyester, Nylon, Polyester