Learn More
Micronova™ NovaKnit™ Strängmopp
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Nylon, Polyester
Polyester
Kapacitet:
12 oz.
Packungsgröße:
Paket med 24
Beschreibung
Benötigt
MH eller MHC, eller QDMH ram med SSU-seriens handtag
De Micronova NovaKnit™ Stringmoppar har unika ribbar och en öglad design av trådarna som ger en mopp som är både luddsnål och mycket absorberande. Finns i antingen 100 % polyester eller 75 % polyester 25 % nylonblandning för applikationer som kräver mer uppsugningsförmåga.
- Robust, rörstickad golvmopp
- För rengöring och vätskeupptagning i kontrollerade miljöer
- Ribbade trådar är luddsnåla och absorberande
- Slingad design utan synliga kanter
- Solid konstruktion och slitstarkt tyg
- 100 % polyester eller 75 % polyester 25 % nylonblandning
- Mer absorberande och hållbara än traditionella renrumsmopper
- För användning med MH-1-mopphandtaget eller SSU-seriens handtag i rostfritt stål via QDMH-1-moppadaptern
- Tål starka desinfektionsmedel
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Bestellinformation
MH-1 MicroMop Handtag -eller- QDMH-1 MicroMop Adapter och handtag i SSU-serien säljs också separat.
Spezifikation
Spezifikation
| Mått | 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 tum) |
| Produkttyp | Strängmopp |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet | 12 oz. |
| Längd (engelska) | 15 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 38.1 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 17.8 cm |
| Bredd (engelska) | 7 tum |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur