Läs mer
Novex™ Novex™ AP Kromogent substrat (BCIP/NBT)
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
Novex™ AP Chromogenic Substrate är ett färdigt att använda enkomponentreagens för känslig immunodetektion av alkaliskt fosfatas (AP ) enzym på western blot- och dot blot-membran. Kompatibel för användning med Western Breeze™ protokoll, denna färdiga lösning av 5-brom-4-klor-3-indolyl-1-fosfat (BCIP ) och nitroblått tetrazolium (NBT) bildar en svart-lila fällning vid reaktion med alkaliskt fosfatas.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | En flaska märkt: Novex™ AP Kromogent substrat (BCIP ⁄NBT). Förvara vid 4 °C. |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 250 mL |
| Substrat | BCIP ⁄NBT |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | AP (Alkaliskt fosfatas) Substrat |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Novex AP Chromogenic Substrate (BCIP
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Maleic acid