Läs mer
Invitrogen™ Blotting pincett
Produktkod. 15341707
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15341707
Brand: Invitrogen™ B1002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För Bolt™ Mini Blot-modul
Packningen passar på katodkärnan (-) på blot-modulen. Pincett designad för hantering av nitrocellulosa eller PVDF-membran.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Proteinanalyser och analys, proteingelelektrofores
För användning med (utrustning) Bolt Mini Blot Modul
Gel storlek Mini
Typ Pincett
Kvantitet 1 enhet