Läs mer
Invitrogen™ Gel-Dry™ Torklösning
Volym (metrisk) buffert:
500 ml
8 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
Beskrivning
- Gel-Dry™ Torklösning är en komponent i DryEase™ Mini-Gel Drying System som är ett enkelt, lättanvänt kit för att torka geler jämnt med passiv avdunstning
- Satsen gör att geler kan monteras på en bas mellan två öppna ramar, så att gelernas båda yttre ytor exponeras för luft
- Följaktligen blir torkning jämn och sprickbildning minimeras
- Det proprietära Gel-Dry™ Drying Solution modulerar hastigheten för vattenavgivning för att säkerställa sprickfria geler
- Med DryEase™ System, geler torkas över natten med jämn spänning på alla punkter av gelén för att eliminera sprickbildning
Användningsområden
- Geler torkade med DryEase™ Systemet är lämpligt för fluorografi, densitometri, autoradiografi eller permanent gellagring
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Torkningslösningar |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (utrustning) | DryEase™ Mini-Gel Torksystem |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Novex |
| Typ | Torklösning |
| Kvantitet | 500 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Volym (metrisk) buffert | 500 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Gel-Dry Drying Solution
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol, Methanol, Propan-2-ol