Läs mer
Invitrogen™ Gel-Dry™ Torklösning
Produktkod. p-4919155
Volym (metrisk) buffert:
500 ml
8 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11599066
Brand: Invitrogen™ LC4025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Modulerar hastigheten för vattenutsläpp för att säkerställa sprickfria geler
  • Gel-Dry™ Torklösning är en komponent i DryEase™ Mini-Gel Drying System som är ett enkelt, lättanvänt kit för att torka geler jämnt med passiv avdunstning
  • Satsen gör att geler kan monteras på en bas mellan två öppna ramar, så att gelernas båda yttre ytor exponeras för luft
  • Följaktligen blir torkning jämn och sprickbildning minimeras
  • Det proprietära Gel-Dry™ Drying Solution modulerar hastigheten för vattenavgivning för att säkerställa sprickfria geler
  • Med DryEase™ System, geler torkas över natten med jämn spänning på alla punkter av gelén för att eliminera sprickbildning
Användningsområden
  • Geler torkade med DryEase™ Systemet är lämpligt för fluorografi, densitometri, autoradiografi eller permanent gellagring
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Torkningslösningar
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) DryEase™ Mini-Gel Torksystem
Gel storlek Mini
Produktlinje Novex
Typ Torklösning
Kvantitet 500 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Volym (metrisk) buffert 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gel-Dry Drying Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol, Methanol, Propan-2-ol