Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer (5X)
Beskrivning
Novex TBE-geler ger högsta möjliga upplösning för att analysera restriktionsuppslutningar och PCR-produkter. DNA-fragment som sträcker sig från 10 till 3 000 baspar är tydligt upplösta i skarpa, täta band. Novex DNA-retardationsgeler framställs med 0,5X TBE som gelbuffert. Detta är tillräckligt för god elektroforetisk separation, men ändå tillräckligt låg för att främja DNA-proteininteraktioner
- Novex TBE och DNA Retardation Gels är designade för att köras på XCellSureLock™ Mini-cell
- Formulering: Novex TBE och DNA Retardation Gels tillverkas med högren trisbas, borsyra, EDTA, akrylamid, bisakrylamid, TEMED och APS
- Rekommenderade buffertar: För optimal prestanda, Novex TBE Running Buffer och Novex Hi-Density TBE Sample Buffer rekommenderas starkt för användning med dessa geler
- Novex Hi-Density TBE Sample Buffer innehåller densitetsmedlet Ficoll™ , som ger skarpare, rakare band än konventionella densitetsmedel, och spårfärger Bromophenol Blue och Xylene Cyanol
Akrylamidgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Provladdningsbuffert |
| Koncentration | 5 X |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Gelkompatibilitet | Polyakrylamidgeler |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Etikett eller färgämne | Bromfenolblått, Xylencyanol |
| Produktlinje | Novex |
| Produkttyp | TBE-buffert |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Våt is |