Learn More
Invitrogen™ iBlot™ Överföringsstapel, PVDF, mini
GREENER_CHOICE
Product Code. 11524906
Click to view available options
Kvantitet:
10 set
3 x 10 set
Mått (LxB):
Mini, 8 cm x 8 cm
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 3
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11524906
Brand: Invitrogen™ IB401002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
One box of iBlot Transfer Stacks containing 10 stacks
Används för att överföra proteiner med iBlot Gelöverföringsenhet
De iBlot Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot Gelöverföringsenhet. De iBlot Transferstaplar är engångsstaplar som finns i tre varianter för olika applikationer: iBlotGel Transfer Stacks har integrerade PVDF- eller nitrocellulosaöverföringsmembran för att utföra torr blotting av proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har ett integrerat nylonöverföringsmembran för att utföra torr blotting av DNA, och iBlot Western Detection Stacks används för att utföra Western-detektion på tidigare blottade nitrocellulosa- eller PVDF-membran. Varje iBlot Transfer Stack innehåller en kopparelektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner eller DNA.
PVDF-membran
  • 0,2 μm porstorlek, låg fluorescens
  • Har högre bindningsförmåga än nitrocellulosa
  • Föraktiverad och klar för användning utan någon förbehandling med alkoholer
  • Kompatibel med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens eller radiomärkning
  • Binder proteiner på grund av hydrofoba interaktioner
  • Proteinbindningskapacitet: 240 μg/cm 2
Överför stackstorlekar
  • Den vanliga storleken (13 x 8,3 cm) används för alla Novex midi-geltyper (eller motsvarande) och E-PAGE™ 48 eller 96 geler
  • Ministorleken (8 x 8 cm) används för alla Novex minigeler (eller motsvarande)
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Kvantitet 10 set
Formatera Transfer Stack
Material PVDF
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring 10 set överföringsstaplar i 1 låda. Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) Mini, 8 cm x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tillräckligt för 10 fläckar
Gröna funktioner Hållbar kassering