Läs mer
Invitrogen™ Novex™ IEF Sample Buffer pH 3-10 (2X)
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Novex IEF Sample Buffer pH 3-10 (2X) är optimerad förblandad IEF-provbuffert för användning med Novex pH 3-10 IEF-geler. IEF är en känslig teknik som påverkas av många faktorer. De optimerade förblandade IEF-buffertarna minskar variationen och säkerställer konsekventa resultat.
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Buffert | Provladdningsbuffertar |
| Koncentration | 2 X |
| Gel typ | IEF |
| pH-intervall | 3 till 10 |
| Produkttyp | IEF Sample Buffer |
| Gelkompatibilitet | Novex™ IEF Gels |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 25 mL |
| Frakt skick | Våt is |