Läs mer
Invitrogen™ ELISA Stoppa lösning
Beskrivning
ELISA Stop Solution är en bruksfärdig lösning avsedd att användas som stopplösning i ELISA applikationer som använder pepparrotsperoxidas och TMB-substratlösning. Eftersom TMB-substratlösning reagerar med pepparrotsperoxidas, producerar den en uttalad blå färg. Vid slutet av TMB-inkubationen, en volym av ELISA Stopplösning lika med volymen TMB-substratlösning tillsätts till brunnarna för att avsluta pepparrotsperoxidasreaktionen. Tillsats av stopplösning resulterar i snabb bildning av en gul slutprodukt. Den optiska densiteten för denna gula slutprodukt mäts vid 450 nm. Den gula slutprodukten är stabil i sextio minuter efter tillsats av stopplösning och därför bör den optiska densiteten mätas inom den tiden.
För ett komplett kit med ELISA buffertar, se ELISA Buffertsats .
Se alla tillgängliga buffertar och reagenser för ELISA applikationer .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Stoppa lösning |
| Kvantitet | 25 ml |
| Form | Vätska |
| Typ av substrat | HRP, TMB |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |