Läs mer
Invitrogen™ Human EGFR (Full-length) ELISA Kit
Produktkod. 10436483
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10436483
Brand: Invitrogen™ KHR9061
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ELISA
Kit is designed to detect and quantify the level of full length EGFR (non-truncated) in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant full length human EGFR, independent of its phosphorylation state. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for EGFR (full-length) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
EGFR, epidermal tillväxtfaktorreceptor, är en receptor för tyrosinkinaser som signalerar som svar på olika tillväxtfaktorer. Överuttryck har kopplats till många typer av cancer och EGFR är målet för både biologiska och småmolekylära terapier. EGFR kodas av EGFR-genen som finns på kromosom 7 hos människor. EGFR tillhör HER/ERbB-familjen av proteiner som inkluderar tre andra receptortyrosinkinaser, ERbB2, ERbB3, ERbB4. EGFR är en transmembranreceptor och bindning av dess besläktade ligander såsom EGF (Epidermal Growth Factor) och TGF alfa (Transforming Growth Factor alpha) till den extracellulära domänen leder till EGFR-dimerisering följt av autofosforylering av tyrosinresterna i den cytoplasmatiska domänen. Överuttryck observeras i tumörer i huvud och hals, hjärna, urinblåsa, mage, bröst, lunga, endometrium, livmoderhals, vulva, äggstockar, matstrupe, mage och i skivepitelcancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P00533
Analysintervall 0,31 till 20 ng/ml
Analyskänslighet <0.3 ng/mL
Koncentration 0.16 to 10 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Celllysater
Typ av substrat Receptor Tyrosine Kinases
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 1956
Gensymbol ERBB,ERBB1,HER1,NISBD2,PIG61,mENA
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 8.2%
Intraassay CV 7.1
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Detektionsantikropp, anti-rabbit-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene EGFR
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Cell Lysate 10 μL
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål EGFR
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 hrs