Läs mer
Invitrogen™ PVDF/filterpappersmörgås, 0,2μ m, 8,3 x 7,3 cm
Description
Tjugo smörgåsar av membran/filterpapper tillhandahålls, för 20 överföringar. Ett proteins egenskaper (dvs laddning, hydrofobicitet, etc.) påverka dess förmåga att binda till membranytor
Tillämpningar Western transfer, proteinsekvensering, aminosyraanalys, fastfasanalyssystem
Mått 8,3 x 7,3 cm
Porstorlek 0,2 m μ
Bindningskapacitet 50 till 150μ g/ cm2 för stora, globulära proteiner; >150 μg/cm 2 för mindre peptider.
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 8.3 cm |
| Bredd (metrisk) | 7.3 cm |
| Kvantitet | 20 smörgåsar med membran/filterpapper |
| Formatera | Smörgås |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mått (LxB) | 7.3 cm x 8.3 cm |
| Tjocklek | 0.8 mm |
| Show More |