Läs mer
Invitrogen™ SUMO Proteas
Produktkod. 10338632
Kvantitet:
250 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10338632
Brand: Invitrogen™ 12588018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
SUMO Proteas är försedd med 10X hög salt och 10X ingen saltutspädningsbuffert.
Ett rekombinant fragment av ULP1 (Ubl-specifikt proteas 1) från Saccharomyces cerevisiae
SUMO Proteas, även känd som Ulp, är mycket specifik för SUMO proteinfusion, som känner igen den tertiära strukturen av SUMO snarare än en aminosyrasekvens.
  • Mycket aktiv klyvning
  • Ingen ospecifik proteolys (mycket specifik klyvning)
  • Aktivitet från 2 °C till 37°
  • En sex-histidinsekvens för att underlätta dess avlägsnande från det smälta proteinprovet
Användning: Avlägsnande av fusionstaggar från rekombinanta proteiner
Enhetsdefinition: En enhet av SUMO Proteas definieras som mängden enzym som behövs för att klyva 85 % μav 2 g substratprotein vid 30 °C på en timme
Kvalitetskontroll: SUMO Proteas har mer än 85 % enkelbandsrenhet utan ospecifik proteaskontamination; funktionellt testade för frånvaro av någon icke-specifik proteasaktivitet
GST-märkt proteinrening, His-märkt proteinrening, protein- och peptidrening, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Värd art S. cerevisiae
Innehåll och lagring SUMO Proteas är försedd med 10X hög salt och 10X ingen saltutspädningsbuffert. Förvara vid -80 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Frakt skick Torr is
Kvantitet 250 enheter
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SUMO Protease
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nonidet P-40