Läs mer
Invitrogen™ SureLock Retrofit Kit för XCell II™ Mini-cell
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
SureLock™ mini-cell lock, gel spänningskil och gjuten mini-gel buffertfördämning.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | 1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys |
| För användning med (utrustning) | XCell SureLock™Mini |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | XCell II, XCell SureLock |
| Typ | Xcell Retrofit Kit |
| Kvantitet | 1 enhet |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Max. Spänning | 1500 V |