Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X)
Beskrivning
Innehåller
Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X), 500mL
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning som kräver en enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
Tris-Glycin-geler ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band, beroende på vilken gelprocent som används.
- Förblandade buffertar är ett bekvämt sätt att säkerställa högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat
- Tillverkad med reagenser av hög renhet och är strikt kvalitetskontrollerade
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Running Buffer |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (utrustning) | Novex Tris-Glycine Gels |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 5 l |