Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin ZOOM™ Mini Protein Gel, 4 till 20 %, 1,0 mm, IPG-brunn
Kvantitet:
10 geler (1 låda)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Innehåller
En låda med 10 geler
- Används för att separera proteiner baserat på deras molekylvikt efter isoelektrisk fokusering (IEF)
- 2D-geler är i allmänhet utformade för att acceptera IEF-rörgeler, provbanor skivade från vertikala eller horisontella IEF-plattgeler eller immobiliserade pH-gradientremsor (IPG)
- Geler körs vanligtvis under denaturerande betingelser med användning av SDS i geldrivningsbuffertarna
- IPG-brunnen rymmer hela längden av en 7 cm IPG-remsa
- Förutom IPG-brunnen, ZOOM Geler har en separat brunn designad för användning med en molekylviktsstandard
- Standard 10cm x 10cm kassettformat
Provladdningsvolym: 7 cm remsor; IPG Tja
2D-gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | En låda innehåller 10 geler. Förvara i kylskåp (2 –8 °C). Får ej frysas. Hållbarheten är 8 veckor. |
| För användning med (utrustning) | XCell SureLock Mini-cell, ZOOM IPGRunner Mini |
| Gel Procent | 4 till 20 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tris-Glycin |
| Produkttyp | Gradientsida |
| Provladdningsvolym | 7 cm remsor |
| Separering av | Protein |
| Separationsintervall | 20 till 200 kDa |
| Visa mer |