Läs mer
MP BIOMEDICALS Nuc-Off Nucleases borttagningsspray
Produktkod. p-200102297 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Volym (metrisk):
450 ml
1800 ml
Produktkod. 30214851
Brand: MP BIOMEDICALS 112460450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Giftfri spray utformad för att ta bort nukleaser.
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases Removal Spray är en färdig att använda lösning för snabbt och kostnadseffektivt avlägsnande av RNase och DNase.
Denna icke-toxiska och icke-frätande lösning av spraytyp kan effektivt avlägsna nukleaser från ytan av:
  • laboratorieförbrukningsartiklar
  • instrument
  • andra redskap
  • skapa en ren miljö för RNA- eller DNA-relaterade experiment.\
Det rekommenderas starkt att regelbundet rengöra din:
  • pipetter
  • bänkytor
  • instrument exteriör
Anmärkningar om ansökan:
Nuc-Off Nucleases Removal Spray är avsedd för effektiv och säker eliminering av nukleaser som kan orsaka falskt positiva eller falskt negativa experimentella resultat.
Användningsdeklaration:
Endast forskningsanvändning (RUO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flyttagent
Volym (metrisk) 450 ml