Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ AX 500, Maxi-kolonnsats för plasmid-DNA av transfektionsgrad
Produktkod. 12728472
Antal reaktioner:
10
50
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 12728472
Brand: Macherey-Nagel™ 740531.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkopierade plasmider från E. coli, Lågkopierade plasmider från E. coli.
NucleoBond™ Plasmidreningssatser innehåller NucleoBond™ AX-teknologi, en kiseldioxidbaserad anjonbytare utvecklad för rutinmässig separation av olika klasser av nukleinsyror, vilket möjliggör överlägsen biologisk aktivitet hos de renade nukleinsyrorna och gör stora massutvinningar möjliga genom att minimera ospecifika adsorptionseffekter. Bakterier som skördats från odlingsbuljongen lyseras med användning av en modifierad alkalisk/SDS-procedur. Både kromosomalt och plasmid-DNA denatureras under dessa alkaliska betingelser. Kaliumacetat tillsätts sedan till det denaturerade lysatet, vilket orsakar bildandet av en fällning som innehåller kromosomalt DNA och andra cellulära föreningar, vilket neutraliserar lysatet. Plasmid-DNA, som förblir i lösning, kan återgå till sin naturliga supercoiled struktur. Efter att ha balanserat lämpligt NucleoBond™ AX kolumn det rensade lysatet appliceras och plasmid-DNA binds till anjonbytarhartset. Efter efterföljande tvättsteg elueras det renade plasmid-DNA:t i en högsaltbuffert och fälls ut med isopropanol. Slutligen rekonstitueras plasmid-DNA:t i TE-buffert för vidare användning. Alternativt NucleoBond™ Finalizer kan användas för koncentration och avsaltning av eluerad plasmid-DNA. NucleoBond™ vikta filter (ingår i kiten Midi (PC 100), Maxi (PC 500), Mega (PC 2 000) och Giga (PC 10 000)) eliminerar centrifugeringssteget efter den alkaliska lyseringen. Filtren minskar“ hands-on” tid och eliminera plastavfall som är vanligt med andra filtreringssystem. Efter cirka 2 minuter (Midi) och 10 minuter (Maxi) av obevakad drift uppnås fullständigt avlägsnande av SDS och cellrester från plasmidprover. NucleoBond™ vikta filter inducerar inte skjuvning av stora DNA-konstruktioner, såsom PAC eller BAC. Satstyper och deras komponenter: NucleoBond™ Mini (PC 20) - NucleoBond™ AX 20 kolumner, buffertar, RNAse A. NucleoBond™ Midi (PC 100) - NucleoBond™ AX 100 kolumner, buffertar, RNAse A vikta filter. NucleoBond™ Maxi (PC 500) - NucleoBond™ AX 500-kolonner, buffertar, RNAse A, vikta filter XL. NucleoBond™ Mega (PC 2000) - NucleoBond™ AX 2000 kolumner, buffertar, RNAse A, vikta filter XL. NucleoBond™ Giga (PC 10 000) - NucleoBond™ AX 10 000 kolumner, buffertar, RNAse A, vikta filter. För ytterligare information om denna produkt kontakta kundtjänst.
  • NucleoBond™ vikta filter eliminerar centrifugeringssteget för enkel, snabb och bekväm klarning av bakterielysat
  • Kolumner drivs av gravitationsflöde, vilket möjliggör rening av flera prover parallellt
  • Arbetet sträcker sig från nanogram till milligram DNA
  • Återvinning av plasmid-DNA är> 90 %
  • DNA av transfektionsgrad
  • Hög batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Ingen användning av organiska lösningsmedel
  • Alkoholutfällning av DNA/RNA Plasmid-DNA-rening med högt och lågt antal kopior från E. coli som är lämplig för transfektion, sekvensering och kloning.
Specifikationer
Slutlig produkttyp NucleoBond AX 500 kolumner
För användning med (applikation) Högkopierade plasmider från E. coli, Lågkopierade plasmider från E. coli (ökade buffertvolymer krävs, se Beställningsinformation)
Antal reaktioner 50
Produkttyp NucleoBond AX 500 kolumner
Kvantitet 1 förpackning
Avkastning 400-500 μg