Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi-kolonner för plasmid-DNA av transfektionsgrad
För användning med (utrustning):
NucleoBond Xtra
NucleoBond Xtra Midi
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
NucleoBond™ Xtra —Den nya generationens anjonbytare för ultrasnabb plasmid-DNA av transfektionsgrad
- Optimerad kolumndesign– Midi-prep på cirka 30 min, Maxi-prep på 35 min
- Finns i storlekarna Midi och Maxi– typiska skördar på 400μ g (Midi) och 1000μ g (Maxi)
- Polypropenkolonner lämpliga för användning med organiska lösningsmedel och buffertar med denatureringsmedel
- Kolonnfilter ingår för höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
- Djupfilter undviker tidskrävande centrifugering för lysatrensning
- Fullständigt avlägsnande av fällning även med stora lysatvolymer utan igensättning
- Undviker klippning av stora DNA-konstruktioner (som PAC eller BAC)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18 °C till 25 °C) |
| Isoleringsteknik | Anjonbyteskromatografiteknik |
| Slutlig produkttyp | DNA av transfektionsgrad |
| För användning med (utrustning) | NucleoBond Xtra |
| För användning med (applikation) | Plasmid-DNA-rening |
| Inkluderar | NucleoBond Xtra Kolumnfilter |
| Produkttyp | Gravity Flow Column |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Renhet | A 260 /A 280 : 1,80 - 1,95 |
| Provvolym | <600 ml (hög kopia),< 1200 ml (låg kopia) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoBond Xtra Maxi
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <