Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis Analytical HPLC EC Column
Produktkod. p-8012212 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12767830
Brand: Macherey-Nagel™ 760416.46
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kolumnkemi Kiseldioxid
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Polymer oktadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 75 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Partikelstorlek 5 μm
pH 1 till 10
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18 Isis
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 20%
Kolumntyp Sterisk selektivitet
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Analytisk EC-kolumn