Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA-plattor för RNA-rening
Produktkod. 15830948
Kvantitet:
4 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 15830948
Brand: Macherey-Nagel™ 740709.4S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
RNA-isolering i beprövad 96-brunnars plattformat
NucleoSpin™ 96 RNA Kit/Core Kit
  • Tidsbesparande parallell isolering av totalt RNA
  • Beprövat 96-brunnars format för hög genomströmning
  • DNas inkluderat för effektivt avlägsnande av genomiskt DNA
  • Bearbetning under vakuum eller genom centrifugering
  • Lämplig för manuell och automatiserad bearbetning
  • Innovativ MN Wash Plate minimerar risken för korskontaminering
  • RNA redo att användas för alla typer av enzymatiska reaktioner
  • Core Kits innehåller grundläggande innehåll fokuserat på automationsplattformar
Specifikationer
Färg Ljusblått band
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Kiselmembran
Elueringsvolym 50 - 130μ L
Provtyp Odlade celler, Saliv, Vävnad
Effektivitet Bindningskapacitet: 100μ g
Slutlig produkttyp Totalt RNA
För användning med (utrustning) NucleoSpin 96 RNA-kit eller kärnkit
För användning med (applikation) Isolering av RNA
Produkttyp Bindningsplåt
Kvantitet 4 tallrikar
Provstorlek <2 x 106 odlade celler,< 20 mg mänsklig/djurvävnad
Testtid 70 min/tallrik
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • NucleoSpin 96 RNA
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate/ethanol