Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid (NoLid) Kolumner för plasmid-DNA-rening
Kvantitet:
250 Pk.
50 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Description
NucleoSpin™ Plasmid (NoLid)
- För snabb beredning i liten skala högrent plasmid-DNA
- Snabb procedur– 6 miniförberedelser på 25 min
- Hög kapacitet– upp till 50μ g plasmid-DNA
- Kaotropisk salttvättbuffert– extra rent DNA
- Nedströmsapplikationer: kloning, sekvensering, PCR, transformation, restriktionsanalys
- Högkopierade plasmider från E. coli
- Lågkopierade plasmider, P1-konstruktioner eller kosmider (ökade buffertvolymer krävs)
- Plasmid-DNA från grampositiva bakterier och plasmid-DNA-sanering från reaktionsblandningar
- Kompletterande protokoll för M13 DNA tillgängligt
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 50μ g |
| Elueringsvolym | 50μ L |
| Slutlig produkttyp | Plasmid-DNA av sekvenseringsgrad |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin™ Plasmid (NoLid) Kit |
| För användning med (applikation) | Framställning av plasmid-DNA med hög renhet |
| Inkluderar | Endast kolumner |
| Produkttyp | NucleoSpin Plasmid (NoLid) Kolumn |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- NucleoSpin Plasmid (NoLid)
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase