Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA, Mini Kit för RNA-rening
Produktkod. p-8013758
Antal reaktioner:
10
12
50
240
250
Formatera:
Minispinnkolonn
QIAcube
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
300ml
50 reaktioner
Varje
Produktkod. 15220023
Brand: Macherey-Nagel™ 740955.240C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mini spin kit för isolering av RNA med högsta integritet.
Funktioner
  • DNas inkluderat för DNA-nedbrytning på kolonn– enkelt och effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA
  • NucleoSpin™-filter (förstörare)– effektiv provhomogenisering och minskning av viskositeten
  • Upp till 70μ g RNA färdigt att använda
  • Parallell rening av genomiskt DNA med hjälp av NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
Tillämpningar
  • RNA-isolering från odlade celler, vävnad (standardprotokoll)
  • RNA från < 109 bakterieceller (Gram-negativa, Gram-positiva) eller < 108 jästceller
  • RNA från ≤ 100μ l biologiska vätskor
  • RNA-sanering från reaktionsblandningar
  • RNA från prover lagrade i RNAlater™
  • RNA från salivprover insamlade med Oragene ™ RNA (Genotek)
  • Typiska tillämpningar nedströms: realtids RT-PCR, Northern blotting, primerförlängning, array-teknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifikationer
Bakterieinnehåll 70μ g
Detektionsmetod Kiselmembran
Formatera QIAcube
Isoleringsteknik Kiselmembran
DNas Ja
Slutlig produkttyp NucleoSpin™ RNA Kit
För användning med (applikation) RNA-isolering från odlade celler, vävnad
Antal reaktioner 240
Antal prover 4
Produkttyp NucleoSpin™ RNA Kit
Kvantitet 1 vardera
Provstorlek <5 x 106 odlade celler,< 30 mg mänsklig/djurvävnad,< 109 bakterieceller,< 108 jästceller
Avkastning 14 μg HeLa-celler, 70 μg bakterieceller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin RNA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol