Learn More
Syngene NuGenius XE
Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Pixelstorlek:
5 MP
Beschreibung
- NuGenius XE erbjuder flexibel DNA, fläckfri, autoradsanalys.
- Intuitivt pekskärmssystem.
- Kompakt bänkstorlek med inbyggd PC.
- Intern belysning inkluderar ett transilluminatoralternativ för att arbeta med DNA-geler (etidiumbromid).
- Vår nya UV-blå ljusomvandlarskärm tillåter avbildning av ett brett utbud av säkra färgämnen.
- Ett synligt omvandlaralternativ kan snabbt utöka användningen för att arbeta med synliga geler och fläckar (Coomassie blue och Silver stain).
- Den överliggande vita LED-belysningen ingår som standard för enkel provpositionering och fokusering.
- Ta bort DNA-banden från en agarosgel på ett säkert sätt med mörkrumsdörren öppen med hjälp av säkerhetsskärmen (tillval) som skyddar användaren vid arbete med UV.
- Med en 5M pixelkamera och f/1.2 motordriven lins ger den utsökt pixelupplösning och oöverträffad känslighet för geler och fläckar med en visningsyta på 20 x 24 cm.
- Bilder sparas direkt till USB eller nätverk för enkel överföring.
- Generera snabbt kvantitativa data med GeneTools analysprogramvara.
- NuGenius XE levereras med obegränsat antal kopior av GeneTools.
Spezifikation
Spezifikation
| Visa | Pekskärm |
| Pixelstorlek | 5 MP |
| För användning med (applikation) | Geldokumentation |
| Produkttyp | Gelavbildningdsystem |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur