Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL utvändigt gängade universalrör och ställ
Streckkod:
2D på rör, 2D linjär och läsbar för människor på rack
2D på rörets botten
2D, linjär och mänsklig läsbar på rack
Hold (Håll)
Förpackning:
10 påsar med 48 rör
10 ställ med 48 rör
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Beskrivning
Använd den automationsvänliga Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL externt gängade universalrör för att förbättra effektiviteten och genomströmningen av ditt provlagringsarbetsflöde. Spärrstället erbjuder ANSI SBS footprint kompatibel med automationsplattformar för vätskehantering och provlagring. Rör finns tillgängliga i rack eller i bulk, med 2D-streckkoder eller icke-kodade. Tomma hyllor finns också.
Skalbar
- Rör och ställ är idealiska för användning med både lägre och hög genomströmning
- Funktionsgradering och vit lapp för manuell märkning
- Kan användas i traditionella kryoförvaringslådor gjorda för 10x10 arrayer
- Yttre gängor begränsar kontaminering
- Automationsvalbar i Universal Latch Rack
Innovativ universell kepsdesign
- Konstruktion i ett stycke med ingjuten packning
- Kan inte dras åt för hårt manuellt eller med automatiserade lockverktyg
- Termoplastiskt elastomer packningsmaterial är kompatibelt med lagring i rumstemperatur ner till ångfas av flytande kväve
Säker spårning
- Permanent bunden, unik 2D-streckkod laseretsad på basen av röret för att säkert identifiera och spåra prover
- 2D-streckkodsläsare skannar omedelbart varje tubs 2D-streckkod, registrerar tuben i valfri applikation eller databas, eller integreras via flera exportalternativ
- Skanna röret för att få tillgång till provinformation och identifiera innehållet
- 374502NOV är utrustad med 1D (linjär) streckkod och läsbar för människor på sidan som matchar 2D-streckkoden på botten av röret
Strikt kvalitetskontroll
- Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att säkerställa läsbarhet
- Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
- Varje tub har en sterilitetssäkringsnivå på 10 6 och är gjord med hartser av klass VI medicinsk kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Utvändigt gängat universalrör |
| Sterilitet | Steril SAL 10 -6 |
| Beskrivning | Nunc Universalrör utan 2D-kod i streckkodat spärrställ |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 1.8 mL |
| Bottenform | Plan |
| Material | Plast |
| Trådstil | Utvändig |
| För användning med (utrustning) | Kryobank |
| Visa mer |