Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml polystyrencentrifugrör
Bottenform:
Konisk
Plan
Rund
Skrivområde:
Ja
Nej
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Beskrivning
Öka effektiviteten av centrifugering med Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL polystyrencentrifugrör, som har både RCF- och täthetstestade.
- Tillverkad i en mängd olika format för större flexibilitet
- Olika bottenformer för att möta alla behov
- Inkludera skruvlock av polyetenpluggstätning
- Passar de flesta standardcentrifuger
- Relativ centrifugalkraft testad (RCF)
- CE-märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 11 mL |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 480 |
| Antal per förpackning | 80 |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 110 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Skrivområde | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Visa mer |