Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml polystyrencentrifugrör
BIOPHARMA
Produktkod. 10707431
Bottenform:
Konisk
Plan
Rund
Skrivområde:
Ja
Nej
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Produktkod. 10707431
Brand: Thermo Scientific™ 347880
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka effektiviteten av centrifugeringen med dessa polystyrencentrifugrör, som har både RCF- och täthetstestade.
Öka effektiviteten av centrifugering med Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL polystyrencentrifugrör, som har både RCF- och täthetstestade.
  • Tillverkad i en mängd olika format för större flexibilitet
  • Olika bottenformer för att möta alla behov
  • Inkludera skruvlock av polyetenpluggstätning
  • Passar de flesta standardcentrifuger
  • Relativ centrifugalkraft testad (RCF)
  • CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 11 mL
Material Polystyren
nr per ärende 480
Antal per förpackning 80
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 110 mm
Bottenform Konisk
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 16 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 3000 x g