Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml polystyrencentrifugrör
Click to view available options
Bottenform:
Konisk
Plan
Rund
Skrivområde:
Ja
Nej
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Unit Size:
Paket med 480
Description
Öka effektiviteten av centrifugering med Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL polystyrencentrifugrör, som har både RCF- och täthetstestade.
- Made in a variety of formats for greater flexibility
- Different bottom shapes to meet all needs
- Include polyethylene plug seal screw caps
- Fit most standard centrifuges
- Relative centrifugal force tested (RCF)
- CE marked
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE marked |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polystyrene |
| nr per ärende | 480 |
| Antal per förpackning | 80 |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Flat |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Bottenform | Plan |
| Skrivområde | Ja |
| Show More |