Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL och 50 mL koniska sterila polypropencentrifugrör
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11307211
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
Rackad
Slumpmässig
Tamaño de la unidad:
Paket med 300
Paket med 500
Código de producto. 11307211
Marca: Thermo Scientific™ 339651
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dessa premium koniska rör av hög kvalitet är miljövänliga och möjliggör ökad spårbarhet med den största skrivytan på marknaden.
Thermo Scientific™ Nunc 15 ml& 50mL koniska sterila polypropencentrifugrör är koniska rör av högsta kvalitet av hög kvalitet som är miljövänliga, erbjuder högsta renhet med ett återvinningsbart plastställ och möjliggör ökad spårbarhet med den största skrivytan på marknaden. Nunc Labware Produkterna är tillverkade av hartser med hög renhet och gjuts med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
  • Miljövänligt återvinningsbart plastställ som minskar kontaminering från traditionella skumförpackningar
  • Läcksäker för att skydda dina prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsfärg Blue
Färg Clear
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Disponibel Single-use
Material Polypropen
Inkluderar Reusable and recyclable polypropylene rack
nr per ärende 500/Cs.
Förpackning Rackad
Sterilitet Sterila
Gröna funktioner Hållbar förpackning
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 95 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Screw Cap
Förslutning ingår Yes
Skrivområde Yes
Graderad Yes
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 10,500 x g
Mostrar más Mostrar menos
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado