Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml invändigt gängade universalrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15227378
Typ:
Streckkodad spärrstativ
Universalrör
Universella rör i spärrställ
Kodning:
2D streckkod
2D-streckkod (endast rack)
2D-streckkod (endast rör)
Hold (Håll)
Förpackning:
10 ställ med 48 rör
10 tomma hyllor
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 480
Produktkod. 15227378
Brand: Thermo Scientific™ 331835
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upplev de bästa funktionerna i vår portfölj av förvaringsrör: universallock, universalspärrställ och fristående rördesign -- allt för antingen bänkskiva eller automatisering.
Upplev de bästa funktionerna i Thermo Scientific™ förvaringsrörsportfölj: universallock, universalspärrställ och fristående rör. Detta mångsidiga, 2,0 ml invändiga gängade rör är idealiskt både för ett stort lagringssystem som en biobank och i mindre skala för traditionell kryolagring. Provets identitet säkerställs tack vare en permanent fäst 2D-streckkod på varje tub och permanent laseretsning av racket. Finns nu i ett streckkodsställ för att möjliggöra spårning av stället förutom individuella rör.
Skalbar
  • Rör och ställ är idealiska för användning med både lägre och hög genomströmning
  • Funktionsgradering och vit lapp för manuell märkning
  • Kan användas i traditionella kryoförvaringslådor gjorda för 10x10 arrayer
  • Invändiga gängor begränsar kontaminering
  • Automationsvalbar i universalspärrställ
  • Alternativet för streckkodsställ ger ytterligare spårningsgaranti
Innovativ universell kepsdesign
  • Konstruktion i ett stycke med ingjuten packning
  • Kan inte dras åt för hårt manuellt eller med automatiserade lockverktyg
  • Termoplastiskt elastomer packningsmaterial är kompatibelt med lagring i rumstemperatur ner till ångfas av flytande kväve
Säker spårning
  • Permanent bunden, unik 2D streckkod laseretsad på basen av röret för att säkert identifiera och spåra prover
  • 2D-streckkodsläsare skannar omedelbart varje tubs 2D-streckkod, registrerar tuben i valfri applikation eller databas, eller integreras via flera exportalternativ
  • Skanna röret för att få tillgång till provinformation och identifiera innehållet
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att säkerställa läsbarhet
  • Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
  • Varje tub har en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 och är gjord med hartser av klass VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml (rör)
Material Plast
Sterilitet Icke-steril
Typ Streckkodad spärrstativ
Kodning Hold (Håll)
Typ av flaska Gängat universalrör
Färg Beige med blå spärrar
Förpackning 10 tomma hyllor
Antal per förpackning 1
nr per ärende 10
Kvantitet 10
Produktlinje Nunc