Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml invändigt gängade universalrör
Beskrivning
Upplev de bästa funktionerna i Thermo Scientific™ förvaringsrörsportfölj: universallock, universalspärrställ och fristående rör. Detta mångsidiga, 2,0 ml invändiga gängade rör är idealiskt både för ett stort lagringssystem som en biobank och i mindre skala för traditionell kryolagring. Provets identitet säkerställs tack vare en permanent fäst 2D-streckkod på varje tub och permanent laseretsning av racket. Finns nu i ett streckkodsställ för att möjliggöra spårning av stället förutom individuella rör.
Skalbar
- Rör och ställ är idealiska för användning med både lägre och hög genomströmning
- Funktionsgradering och vit lapp för manuell märkning
- Kan användas i traditionella kryoförvaringslådor gjorda för 10x10 arrayer
- Invändiga gängor begränsar kontaminering
- Automationsvalbar i universalspärrställ
- Alternativet för streckkodsställ ger ytterligare spårningsgaranti
Innovativ universell kepsdesign
- Konstruktion i ett stycke med ingjuten packning
- Kan inte dras åt för hårt manuellt eller med automatiserade lockverktyg
- Termoplastiskt elastomer packningsmaterial är kompatibelt med lagring i rumstemperatur ner till ångfas av flytande kväve
Säker spårning
- Permanent bunden, unik 2D streckkod laseretsad på basen av röret för att säkert identifiera och spåra prover
- 2D-streckkodsläsare skannar omedelbart varje tubs 2D-streckkod, registrerar tuben i valfri applikation eller databas, eller integreras via flera exportalternativ
- Skanna röret för att få tillgång till provinformation och identifiera innehållet
Strikt kvalitetskontroll
- Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att säkerställa läsbarhet
- Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
- Varje tub har en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 och är gjord med hartser av klass VI medicinsk kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 mL |
| Material | Plast |
| Sterilitet | Steril SAL 10 -6 |
| Typ | Universalrör |
| Kodning | 2D Barcode (Tube Only) |
| Typ av flaska | Invändig gänga, platt botten |
| Färg | Naturlig |
| Förpackning | 10 ställ med 48 rör |
| Antal per förpackning | 48 |
| Visa mer |