Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml invändigt gängade universalrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15503734
Typ:
Streckkodad spärrstativ
Universalrör
Universella rör i spärrställ
Kodning:
2D streckkod
2D-streckkod (endast rack)
2D-streckkod (endast rör)
Hold (Håll)
Förpackning:
10 ställ med 48 rör
10 tomma hyllor
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 480
Produktkod. 15503734
Brand: Thermo Scientific™ 374510BR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upplev de bästa funktionerna i vår portfölj av förvaringsrör: universallock, universalspärrställ och fristående rördesign -- allt för antingen bänkskiva eller automatisering.
Upplev de bästa funktionerna i Thermo Scientific™ förvaringsrörsportfölj: universallock, universalspärrställ och fristående rör. Detta mångsidiga, 2,0 ml invändiga gängade rör är idealiskt både för ett stort lagringssystem som en biobank och i mindre skala för traditionell kryolagring. Provets identitet säkerställs tack vare en permanent fäst 2D-streckkod på varje tub och permanent laseretsning av racket. Finns nu i ett streckkodsställ för att möjliggöra spårning av stället förutom individuella rör.
Skalbar
  • Rör och ställ är idealiska för användning med både lägre och hög genomströmning
  • Funktionsgradering och vit lapp för manuell märkning
  • Kan användas i traditionella kryoförvaringslådor gjorda för 10x10 arrayer
  • Invändiga gängor begränsar kontaminering
  • Automationsvalbar i Universal Latch Rack
  • Alternativet för streckkodsställ ger ytterligare spårningsgaranti
Innovativ universell kepsdesign
  • Konstruktion i ett stycke med ingjuten packning
  • Kan inte dras åt för hårt manuellt eller med automatiserade lockverktyg
  • Termoplastiskt elastomer packningsmaterial är kompatibelt med lagring i rumstemperatur ner till ångfas av flytande kväve
Säker spårning
  • Permanent bunden, unik 2D-streckkod laseretsad på basen av röret för att säkert identifiera och spåra prover
  • 2D-streckkodsläsare skannar omedelbart varje tubs 2D-streckkod, registrerar tuben i valfri applikation eller databas, eller integreras via flera exportalternativ
  • Skanna röret för att få tillgång till provinformation och identifiera innehållet
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att säkerställa läsbarhet
  • Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
  • Varje tub har en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 och är gjord med hartser av klass VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Material Plast
Sterilitet Steril SAL 10 -6
Typ Universalrör
Kodning 2D streckkod
Typ av flaska Invändig gänga, platt botten
Färg Naturlig
Förpackning 10 ställ med 48 rör
Antal per förpackning 48
nr per ärende 480
För användning med (utrustning) Kryogen
Inkluderar Vit fläck och gradering
Kvantitet 480
Produktlinje Nunc