Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellkulturbehandlade kolvar
Produktkod. p-4524965
Förslutningstyp:
Filtrera
Vent/Close
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12606147
Brand: Thermo Scientific™ 132097
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Främja cellvidhäftning och utöka tillväxten med denna 1 900 ml kolv som ger en stor odlingsyta i ett enda lager.
Främja cellvidhäftning och utöka tillväxten med Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellkulturbehandlad kolv som ger en stor odlingsyta i ett enda lager.
Hållbar och lätt att använda:
  • Formblåst
  • Design i ett stycke med rak hals och formgjutna greppskåror
  • Djärva tryckta graderingar från 100 till 500mL i 50mL graderingar
  • Stor skrivlapp
  • Framstående staplingsfötter på ovansidan för pålitlig stapling i inkubatorer och under odlingshuv
Hög kvalitetssäkring:
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Icke-pyrogen
  • Vakuum-gas plasmavävnadskultur behandlad polystyren för enhetlig ytkemi, cellvidhäftning, spridning och främjande av celltillväxt
  • 0,2 μm porstorlek hydrofobt membran i filterlock för sterilt gasutbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyrene
Hals stil Straight
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Sterilitet Sterile
Bottenform Flat
Förslutningstyp Vent/Close
Kulturområde 300 cm²
Ytbehandling Cell Culture-treated
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.