Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylen Provbearbetning& Förvaring mikroplattor
Produktkod. p-4525275
Färg:
Naturlig
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11341605
Brand: Thermo Scientific™ 267459
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lägre utgifter vid lagring av föreningar för små volymapplikationer genom att använda dessa 384-grunda brunnar standardhöjd polypropylen mikroplattor.
Lägre utgifter vid lagring av föreningar för små volymapplikationer genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ 384-grunda brunnar standardhöjd polypropen mikroplattor. Polypropen är idealiskt för lagringsplattor eftersom det har en lägre bindningskapacitet för att förhindra protein- eller DNA-bindning och möjliggör fullständig provåtervinning. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Erbjuds i en mängd olika färger för att möjliggöra snabb identifiering av förvaringsplattor.
Features:
  • Rounded wells are optimized for mixing and sample recovery
  • Square rounded wells minimize wicking (capillary action)
  • Natural plates for storage identification or storing colorimetric assays
  • White plates for luminescent assays
  • Black plates for fluorescent assays
  • Customized bar coding is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Certifikat och efterlevnad Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant.
Formatera Standard
Lock Without Lid
Beskrivning 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förpackning 25 pk., 100 cs.
Bindningstyp Low binding PP
Produktlinje Nunc
Färg Naturlig
Produkttyp 384-well plate
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropylene
Volym (metrisk) Tja 55 μL
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 2 to 35 μL
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Square, Round Bottom (U-well)
Dnase Free Yes
För användning med (applikation) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
nr per ärende 100
Antal per förpackning 25
Kvantitet 100/Cs.
Regulatorisk status For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
RNase fri Yes
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Tallrik storlek ANSI/ SLAS Standard