Läs mer
Thermo Scientific™ 384 brunns svart platta, optiskt klar polymerbotten, 10 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
Uppnå optimal fluorescens och luminescens i cellodling och mikroskopiska tillämpningar med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-brunnars optiska bottenplattor med bas av polymer eller täckglas, med en övre struktur av polystyren i svart eller vit med en polystyrenfilm i botten av plattan.
Funktioner
- Cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
- Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpad för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
- Övre struktur i polystyren finns tillgänglig med antingen #1.5 täckglas eller polystyrenbas
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 10 Pk., 30 ärenden |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Optisk polymerbas |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 120μ L |
| Visa mer |