Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10305503
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Plattkompatibilitet:
96-brunnsplatta med delad väggteknik
Nunc 96 Runt Brunn
Nunc 96 kvadratisk brunn
Rör (0,5, 0,75, 1 ml)
nr per ärende:
10
25
50
100
240
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 240
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10305503
Brand: Thermo Scientific™ 441211
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda alla 96 brunnar under korttids- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med hjälp av dessa brunnslocksmattor.
Skydda alla 96 brunnar under kort- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som förhindrar kontaminering och avdunstning av brunnsinnehåll.
Funktioner
  • Kemiskt resistent och genomträngbar; tål låg temperatur till -80 °C
  • En mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar
Förslitade silikonbrunnslock:
  • Tillåt en pipettspets eller sond att komma in i brunnen utan att skada locket
  • Lösningsmedelsresistent, bör inte utsättas för 100 % DMSO
Beställningsinformation:
Sterila mattor är individuellt inslagna.
Notera:
Designad speciellt för användning med mikroplattor med ''delad vägg''-teknik. 96-brunnars polypropen DeepWell™ tallrikar med“ delad vägg” Tekniken passar även mikrobrunnsplattor av polypropen i standardhöjd med 96 brunnar. 276011 förslitna silikonkåpor kan stickas hål upprepade gånger. Använd inte förslits silikon med 100 % DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Alkoholbeständig, lösningsmedelsbeständig
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10
För användning med (applikation) För sammansatt förvaring till minus80 grader
Förslits Nej
Produkttyp Plåtskydd
Produktlinje Nunc
Lim Hold (Håll)
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +120 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet Nunc 96 Runt Brunn
Visa mer Visa mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt