Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats
Beskrivning
Skydda alla 96 brunnar under kort- eller långtidsförvaring av kemikalier eller föreningar med en enda enhet med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som förhindrar kontaminering och avdunstning av brunnsinnehåll.
- Kemiskt resistent och genomträngbar; tål låg temperatur till -80 °C
- En mängd olika färger för snabb identifiering av förvaringsplåtar
- Förslitade silikonbrunnslock tillåter en pipettspets eller sond att komma in i brunnen utan att skada locket
- Silikonförslitsade brunnslock tillåter en pipettspets eller sond att komma in i brunnen utan att skada locket
- Silikonlock med förslits är lösningsmedelsbeständiga, bör inte utsättas för 100 % DMSO
Beställningsinformation:
Sterila mattor är individuellt inslagna.
Anmärkning:
96-brunnars polypropen DeepWell plattor med“ Delad vägg” Tekniken passar även mikrobrunnsplattor av polypropen i standardhöjd med 96 brunnar. 276011 Preslit silikonlock kan stickas hål upprepade gånger. Använd inte förslits silikon med 100 % DMSO.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Alkoholbeständig, lösningsmedelsbeständig |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 100 |
| För användning med (applikation) | För sammansatt förvaring till− 80 °C |
| Förslits | Nej |
| Visa mer |